TERT-BUTYL (2-AMINO-2-IMINOETHYL)CARBAMA 1 * 5 g
Catalog # AMBDA627256-5G
Supplier: AMBEED
Frequently Bought Together
Diethylether ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Glycerin ≥98%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Methanol ≥99,7%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanol ≥70% (v/v), SAFC®
Supplier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Benzonitril für die HPLC
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Xylol (Isomerengemisch), extra trocken 98+%, AcroSeal®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Diethylether ≥99% stabilisiert für die HPLC
Supplier: Thermo Fisher Scientific
2-Methyl-1-Propanol 99+% ACS
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Benzonitril 99+% für die Spektroskopie
Supplier: Thermo Fisher Scientific
2-Methylbutan 99+%, reinst
Supplier: Thermo Fisher Scientific
1-Butanol ≥98,5%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
1-Methylpyrrolidin 98%
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Ethanol absolut ≥99,8% (durch GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Diethylether, extra trocken über Molekularsieb 99.5% stabilisiert, AcroSeal®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Ethanol absolut, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Supplier: Avantor
Schwefelkohlenstoff 99.9% für die HPLC
Supplier: Thermo Fisher Scientific