METHYL 2-(PYRIDIN-2-YL)ACETATE 1 * 10 g
AMBDA165429-10G
: AMBEED
Frequently Bought Together
Ethanol, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
Ethanol 90% 90% (v/v), TechniSolv®, rein
: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,0% USP, Ph. Eur.
: VWR Chemicals
1-Chlorbutan ≥99,7%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
Wasser, TECHNICAL, entmineralisiert
: VWR Chemicals
tert-Butylmethylether ≥99,5%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
n-Hexan ≥95%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
Kerosin, Purum
: Honeywell Chemicals
Ethylendiamin ≥99,0% (durch GC), GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Toluol, wasserfrei ≥99,8%, über Molekularsieben
: Thermo Fisher Scientific
2-Propanol ≥99,85%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals
Methanol ≥99,8% ACS, erfüllt analytische Spezifikationen von Reagent Ph. Eur.
: Thermo Fisher Scientific
2-Propanol-Lösung in Wasser 70%, technical
: Thermo Fisher Scientific
Ethanolamin, Sigma-Aldrich®
: Merck
Glycerin, wasserfrei ≥99,5% (durch GC), Puriss. p.a. ACS, destilliert, Riedel-de Haën™
: Honeywell Chemicals