Induktiver Näherungsschalter IGMF 005 GSP mit 6 m Kabel Nennschaltabstand sn [mm] 5 b Betriebsspannung [V] 10...30 DC Schaltstrom [A] 200 Überstromauslösung [mA] 230 Stromaufnahme [mA] 4 Reststrom [mA] 1 Spannungsabfall ca. [V] 2 Schaltfrequenz [Hz] 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31424/6M
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together