LC 521/1 GA-Ex22 Luftstromsensor Erfassungsbereich_ gasförmige Medien, 0,5...20 m/s Sensorlänge: 49 mm Ausgang: analog 4...20 mA Ex-Einsatzbereich: Gas: Zone 2, Staub: Zone 22 Umbgebungs- und MedienTemperatur: - Gas: T3, T4: -10...Ta...+60°C - Staub: 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11423
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together