STK 10817, Ex-Luftrstomwächter Meßfühler Ex-Geräteategorie 1 Elektrischer Anschluß: 2 m PUR-Kabel blau, 4 x 0,25 mm² Sensorlänge: 80 mm Gewinde: G1/2 Schlüsselweite: SW 27 Höchstwert Ui 13,65 V Höchstwert Ii 200 mA Anschlussleistung Pi 690 mW wirksam 1 * 1 ST
Catalog # EGEES10817
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together