Innenhöhe 45 mm - Siebfläche Ø 168 mm Rahmen: POM = Polyoxymethylen * Bespannung*: Nylonsiebgewebe DIN 4197 ohne jede Metallverarbeitung Maschenweite 355 µm 1 * 1 ST
Catalog # LINK552050881-0355
Supplier: LINKER INDUSTRIE TECHN
Frequently Bought Together