GreenPURE HALIOS Reinstwasserkartusche HALIOS PW 10 Vorbehandlung Integrierte Vorbehandlungskartusche für die PURE-LINE HALIOS-Anlage. Schützt vor Verunreinigungen im Speisewasser. ***** Empfohlenes Tauschintervall: mind. 1 pro Jahr oder nach Bedarf 1 * 1 ST
Catalog # SGWA402114
Supplier: EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
Frequently Bought Together