ContactUsLinkComponent
Tube PS 45 ml, 11369, Röhrchen mit Stülpdeckel - Polystyrol (PS) ransparent, mit gut schliessendem Stülpdeckel aus Polyethylen 1 * 100 items
Artikelnr. SEMA11369
Supplier:  SEMADENI
Tube PS 45 ml, 11369, Röhrchen mit Stülpdeckel - Polystyrol (PS) ransparent, mit gut schliessendem Stülpdeckel aus Polyethylen 1 * 100 items
Artikelnr. SEMA11369
Supplier:  SEMADENI
Frequently Bought Together