ContactUsLinkComponent
Chromatographie-Säule, mit Temperiermantel, mit GL14 Temperiermantelanschlüssen, Kopfschliff: Normschliff-Hülse NS 45/40 - nicht gem antelt, mit Fritte P2 (40-100μ), Grundform 2, Inhalt: ca. 3000 ml 1 * 1 items
Catalog # QVFLGL14-NS-2-3000
Supplier:  QVF LABORTECHNIK
Chromatographie-Säule, mit Temperiermantel, mit GL14 Temperiermantelanschlüssen, Kopfschliff: Normschliff-Hülse NS 45/40 - nicht gem antelt, mit Fritte P2 (40-100μ), Grundform 2, Inhalt: ca. 3000 ml 1 * 1 items
Catalog # QVFLGL14-NS-2-3000
Supplier:  QVF LABORTECHNIK
Frequently Bought Together