EGE STS 12020 Luftstromwächter Messfühler Ex-Kategorie 1 Kennzeichnung Gas-Ex ` II 1/2 G Ex ia IIC T6 Ga/Gb Kennzeichnung Staub-Ex ` II 1 D Ex ia IIIC T105°C Da Druckfestigkeit [bar] 10 Druckfestigkeit [psi] 145 Prüfspannung 500 V AC / 50 Hz / 60 s S 1 * 1 ST
Catalog # EGEES12020
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together