ContactUsLinkComponent
Reagenzglasgestell, Fachanzahl 4 x 12, Gestellhöhe 100 mm aus Edelstahl, rostfrei, elektrochemisch poliert mit 2 Facheinteilungen, Boden aus Schweißgitter w 8 mm Fachgröße 18 x 18 mm (bis Ø 16 mm) 1 * 1 ST
Catalog # LINK516182100-0412
Reagenzglasgestell, Fachanzahl 4 x 12, Gestellhöhe 100 mm aus Edelstahl, rostfrei, elektrochemisch poliert mit 2 Facheinteilungen, Boden aus Schweißgitter w 8 mm Fachgröße 18 x 18 mm (bis Ø 16 mm) 1 * 1 ST
Catalog # LINK516182100-0412
Frequently Bought Together