ContactUsLinkComponent
gemäß ASR A1.3/W029, DIN EN ISO 7010/W029, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, schwer entflammbar, Schenkellänge: 200 mm 1 * 1 ST
Catalog # KROS27555
Supplier:  KROSCHKE
gemäß ASR A1.3/W029, DIN EN ISO 7010/W029, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, schwer entflammbar, Schenkellänge: 200 mm 1 * 1 ST
Catalog # KROS27555
Supplier:  KROSCHKE
Frequently Bought Together