ContactUsLinkComponent
EGE IGFW 010 GSP/10 ******************** Induktiver Sensor M30x1,5x91, PTFE, Sn 10 b, 10...30 DC, PNP-Schließer, -25...+120 °C, Kabel 10 m FEP 3 x 0,34 mm2 Artikelnummer P31440/10 1 * 1 ST
Catalog # EGEE31440/10
EGE IGFW 010 GSP/10 ******************** Induktiver Sensor M30x1,5x91, PTFE, Sn 10 b, 10...30 DC, PNP-Schließer, -25...+120 °C, Kabel 10 m FEP 3 x 0,34 mm2 Artikelnummer P31440/10 1 * 1 ST
Catalog # EGEE31440/10
Frequently Bought Together