ContactUsLinkComponent
Leitfähigkeitsmessgerät inkl. Elektrode LF SET, Gerät: wasserdichtes Leitfähigkeitsmessgerät mit Datenlogger Messsonde: LF 425, Messbereich 0...1000 mS/cm 1 * 1 items
Catalog # GRSG602755
Supplier:  Greisinger
Leitfähigkeitsmessgerät inkl. Elektrode LF SET, Gerät: wasserdichtes Leitfähigkeitsmessgerät mit Datenlogger Messsonde: LF 425, Messbereich 0...1000 mS/cm 1 * 1 items
Catalog # GRSG602755
Supplier:  Greisinger
Frequently Bought Together