Analysensieb Edelstahl Ø 200mm MW 150 µm, Innenhöhe 25 mm mit Identifikationsnummer und Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204 Bespannung: Edelstahlprüfsiebgewebe ISO 565/ISO 3310-1 w 20 µm bis 2 mm mit PVC-Verschweißung bis 70°C temp.-beständig 1 * 1 ST
Catalog # LINK552025221032
Supplier: LINKER INDUSTRIE TECHN
Frequently Bought Together