Order Entry
Austria
Orders LinkContactUsLinkComponent
Human recombinant NAP-2 | Avantor

Human recombinant NAP-2

2 µG
Catalog # APOSBITC2041-2UG
Supplier:   Apollo Scientific
Human recombinant NAP-2
Catalog # APOSBITC2041-2UG
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  
Human recombinant NAP-2

2 µG

CAS Number:  
Price
160,00 €
Log in for availability
1 * 2 µG
Product Details & Documents
Specifications

Specifications

  • Pk:
    2 µG
  • Cat. No.:
    APOSBITC2041-2UG
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Protein/peptide name:
    NAP-2
  • Protein synonyms:
    Neutrophil Activating Protein-2, CXCL7
  • Species:
    Human

Specifications

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.