Express Eingabe
Austria
ContactUsLinkComponent
Edelstahl-Analysensieb DM 200x50mm, bespannt mit Nylonsiebgewebe, Weich-PVC-Verschweißung, mit Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Maschenweite 5 µm 1 * 1 ST
Catalog # LINK5520502210005
Edelstahl-Analysensieb DM 200x50mm, bespannt mit Nylonsiebgewebe, Weich-PVC-Verschweißung, mit Werksbescheinigung 2.1 EN 10 204, Maschenweite 5 µm 1 * 1 ST
Catalog # LINK5520502210005
Frequently Bought Together