ContactUsLinkComponent
MAMMUT STRONGHAND HANDSCHUHE RIND-KERNSPALTLEDER, GRAU/GELB, CAT 2, TÜV/GS GEPRÜFT Norm: EN 388 Material: Rindspaltleder, naturfarben Lederstärke: ca. 1,3 mm Größen: 8, 9, 10, 11, 12 - TÜV/GS geprüfte Premium-Qualität - sehr gute Abriebfestigkeit - D 1 * 60 PAAR
Catalog # FELD0119/8
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
MAMMUT STRONGHAND HANDSCHUHE RIND-KERNSPALTLEDER, GRAU/GELB, CAT 2, TÜV/GS GEPRÜFT Norm: EN 388 Material: Rindspaltleder, naturfarben Lederstärke: ca. 1,3 mm Größen: 8, 9, 10, 11, 12 - TÜV/GS geprüfte Premium-Qualität - sehr gute Abriebfestigkeit - D 1 * 60 PAAR
Catalog # FELD0119/8
Supplier:  FELDTMANN HELMUT
Frequently Bought Together