2151 Isotemp G Hitzeschutzjacke S 46/48 mit seitlichem Reißverschluss, Stehkragen mit Kevlarfilz-Einsatz. Ärmelweite verstellbar mit Nomex III gesäumt, Gewicht: 1,15 kg EN ISO 11612:2008 A1,B1,C4 1 * 1 ST
Catalog # VORN2151/S
Supplier: HEINRICH VORNDAMME OHG
Frequently Bought Together