Induktiver Sensor IGMW 04 GSP 10m Kabel Induktiver Sensor Tropen Serie, Klimawechselfest, Kurzform Ausführung: M12, Länge 52mm, davon Gewinde 44mm Nennschaltabstand (mm): 4 nicht bündig Schaltausgang PNP: Schliesser Betriebsspannung (V): 10…30 DC Sch 1 * 1 SET
Catalog # EGEEP31339/10M
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together