Strömungswächter SCS 440-A4-GSPSchaltstrom [mA] Erfassungsbereich [cm/s] Wasser 1...150 / Öl 3...300 Sensorlänge L [mm]47 Gewinde Befestigungsmutter M18x1,5 Betriebsspannung [V] 24 DC+/+20% Stromaufnahme [mA] <70 Schaltstrom [mA] 400 Umgebungstempera 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11352
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together