Drucktasten-Absperrungen
Medium (for 22 mm push buttons), Klar
BRDY139795
: Brady
Diese Absperrvorrichtungen verhindern die unautorisierte Betätigung von Drucktasten und Notausschaltern.
- Mit Standardabdeckung
- Aus klarem PC, mit transparenter roter Abdeckung
- Geeignet für 16-, 22- oder 30 mm-Drucktasten
- Typ:Medium (for 22 mm push buttons)
- Farbe:Klar
- Seq:06



