Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Drucktasten-Absperrungen

Drucktasten-Absperrungen

Small (for 16 mm push buttons), Klar
Catalog # BRDY139794
Supplier:   Brady
Drucktasten-Absperrungen
Catalog # BRDY139794
Supplier:  Brady
Drucktasten-Absperrungen
Drucktasten-Absperrungen

Small (for 16 mm push buttons), Klar

Price
30,30 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Absperrvorrichtungen verhindern die unautorisierte Betätigung von Drucktasten und Notausschaltern.

  • Mit Standardabdeckung
  • Aus klarem PC, mit transparenter roter Abdeckung
  • Geeignet für 16-, 22- oder 30 mm-Drucktasten
Specifications
  • Typ:
    Small (for 16 mm push buttons)
  • Farbe:
    Klar
  • Seq:
    03