Drucktasten-Absperrungen
Small (for 16 mm push buttons), Klar
Catalog # BRDY139793
Supplier: Brady
Springe zu:
Product Details & Documents
Diese Absperrvorrichtungen verhindern die unautorisierte Betätigung von Drucktasten und Notausschaltern.
- Mit Standardabdeckung
- Aus klarem PC, mit transparenter roter Abdeckung
- Geeignet für 16-, 22- oder 30 mm-Drucktasten
Dokumente
TDS LOTO-72 Labels and Signs TDS Push Button and Emergency Stop Safety Cover Device
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Typ:Small (for 16 mm push buttons)
- Farbe:Klar
- Seq:02
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



