ContactUsLinkComponent
Strömungssensor STK 412 KH-A4 Ausführung: G1/4 Abmessungen: Sensorspitze 13mm, Gewindelänge 12mm, Sensorlänge 25mm Erfassungsbereich cm/s: Wasser 1..150 / Öl 3…300 Mediumtemperatur: +10…+120°C Temperaturgradient K/min: 250 Bereitschaftszeit typ. s: 8 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP10435
Strömungssensor STK 412 KH-A4 Ausführung: G1/4 Abmessungen: Sensorspitze 13mm, Gewindelänge 12mm, Sensorlänge 25mm Erfassungsbereich cm/s: Wasser 1..150 / Öl 3…300 Mediumtemperatur: +10…+120°C Temperaturgradient K/min: 250 Bereitschaftszeit typ. s: 8 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP10435
Frequently Bought Together