wipes 100 ST, sehr gute Materialverträglichkeit (z.B. Tablets) schnelle Wirksamkeit (Noro 30 Sek.) wirksam in Anlehunung an EN 16615 (4-Felder-Test) in 1 Minute dermatologisch getestet grosse hochwertige Tücher (20 x 20 cm) ohne Farb- und Parfümstof 1 * 6 items
Catalog # SCUE70000038
Supplier: SCHÜLKE & MAYR GMBH
Frequently Bought Together