Strömungssensor Inline Sensor SD 510 S Ausführung: G ¼, Durchmesser 9mm Erfassungsbereich l/min: 0,01 … 6 Arbeitsbereich l/min: 0,2 … 6 Innendurchmesser d mm: 9 Durchflussmenge l/h: 1800 Umgebungs-Temperatur °C: -20 … +70 Medium-Temperatur °C: 0 … +8 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11252
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together