KGEX 018 GSP Füllstandsensor Ausführung M18x1 Schaltpunkt sp [mm] 5 b (1...7) EX-Zeichen II 3D T 80°C Betriebsspannung [V] 10...55 DC Schaltstrom [mA] 300 Kurzschlusschutz * Überstromauslüsung [mA] 800 Verpolungsschutz * Spannungsabfall max. [V] 1,5 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP21170
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together