Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
150 ml, 105 mm, 19/26 NS
Catalog # BIBBFF150/2S
Supplier: SciLabware
Jump to:
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, clear, with short neck.
- Very good chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Flat base allows use with hotplates. Labelling area.
Specifications
- Socket size:19/26 NS
- Capacity:150 ml
- Height:105 mm
- Seq:07
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.



