SDN 11281 Strömungssensor Schneidringverschraubung DM 10 mm inkl. Adapter G1/4 PBT/1.4571/FKM, 24 V DV, 2 x 4... 20 mA analog, 1...10 l/min Walzöl, Displayanzeige, M12-Stecker 1 * 1 ST
Catalog # EGEES11281
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together