Strömungswächter SDN 503/1 GSP Erfassungsbereich [ml/min] 0,1...500 Arbeitsbereich [ml/min] 1...200 Innendurchmesser d [mm] 3,6 Durchflussmenge max. [l/h] 100 PNP Ausgang Schaltstrom [mA] 200 Schaltspannung [V] - Last RL [omega] - Betriebsspannung [V 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11329
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together