ContactUsLinkComponent
Glastiegel aus Boro 3.3, mit Verjuengung, Boden plan geschliffen L=50+- 1,0 Da=6 +- 0,15 S= 1,0 +- 0,04 Bodendicke 2 mm einzeln verpackt in Folie 1 * 1 ST
Catalog # HILG2003004
Supplier:  HILGENBERG
Glastiegel aus Boro 3.3, mit Verjuengung, Boden plan geschliffen L=50+- 1,0 Da=6 +- 0,15 S= 1,0 +- 0,04 Bodendicke 2 mm einzeln verpackt in Folie 1 * 1 ST
Catalog # HILG2003004
Supplier:  HILGENBERG
Frequently Bought Together