Induktiver Sensor IGMF 02 GSP - 6M Kabel Typ.: IGMF 02 GSP / Sonderausführung 6m Anschlusskabel Induktiver Sensor Tropen Serie, Klimawechselfest, Kurzform Ausführung: M12, Länge 52mm, davon Gewinde 44mm Nennschaltabstand (mm): 2 bündig Schaltausgang 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP31132/6M
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together