ContactUsLinkComponent
4-Gas-Warngerät Pumpe UEG/H2S/CO2/O2 4-Gas-Warngerät als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: CO2: NDIR Infrarot-Sensor, Messbereich: 0-5 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B8C11E0020
Supplier:  RAE SYSTEMS
4-Gas-Warngerät Pumpe UEG/H2S/CO2/O2 4-Gas-Warngerät als Pumpengerät Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: CO2: NDIR Infrarot-Sensor, Messbereich: 0-5 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B8C11E0020
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together