ContactUsLinkComponent
LD 550 GSP Luftstromsensor PNP-Ausgang, Kurze Reaktionszeit, Schlauchanschluss Erfassungsbereich [m/s] 0,3...15 Betriebsspannung [V] 24 DC +-15% Stromaufnahme [mA] 100 Schaltstrom [mA] 200 Spannungsabfall [V] 2 Last RL [Ohm] - Umgebungstemperatur [C 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11236
LD 550 GSP Luftstromsensor PNP-Ausgang, Kurze Reaktionszeit, Schlauchanschluss Erfassungsbereich [m/s] 0,3...15 Betriebsspannung [V] 24 DC +-15% Stromaufnahme [mA] 100 Schaltstrom [mA] 200 Spannungsabfall [V] 2 Last RL [Ohm] - Umgebungstemperatur [C 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP11236
Frequently Bought Together