ContactUsLinkComponent
NANODROP ONE INKL. KÜVETTE - TREUEAKTION Bitte geben Sie die Seriennummer Ihres bisherigen NanoDrop Gerätes bei der Bestellung an! Stand-alone UV/Vis-Spektralphotometer inkl. Küvettenhalter Das patentierte Probenhaltesystem ermöglicht Absorptionsmess 1 * 1 ST
Artikelnr. 732-2939
Supplier:  THERMO NANODROP
undefined
NANODROP ONE INKL. KÜVETTE - TREUEAKTION Bitte geben Sie die Seriennummer Ihres bisherigen NanoDrop Gerätes bei der Bestellung an! Stand-alone UV/Vis-Spektralphotometer inkl. Küvettenhalter Das patentierte Probenhaltesystem ermöglicht Absorptionsmess 1 * 1 ST
Artikelnr. 732-2939
Supplier:  THERMO NANODROP