ContactUsLinkComponent
Strömungswächter SNT 450/1-A4-GR-S G 1/2 Gewinde, Relais-Ausgang, DC 24 V Erfassungsbereich [cm/s] Wasser 1...150/ Öl 3...300 Sensorlänge L [mm] 48 Grenztemperatur [°C] 0...+80 Betriebsspannung [V] 24 DC +-20% Stromaufnahme [mA] 80 Schaltspannung [V] 1 * 1 ST
  EGEEP11223
Strömungswächter SNT 450/1-A4-GR-S G 1/2 Gewinde, Relais-Ausgang, DC 24 V Erfassungsbereich [cm/s] Wasser 1...150/ Öl 3...300 Sensorlänge L [mm] 48 Grenztemperatur [°C] 0...+80 Betriebsspannung [V] 24 DC +-20% Stromaufnahme [mA] 80 Schaltspannung [V] 1 * 1 ST
  EGEEP11223
Frequently Bought Together