ContactUsLinkComponent
Mikrogefäße 0,3ml, konisch mit Standring, Höhe 31,8mm, Kleinvolumige Mikroprobengefäße aus Polypropylen, geeignet für die HPLC und GC Probengeber. Verwendbar für die meisten Standard-Autosampler wie Spark Holland, Promis, Marathon, Midas und Triathl 1 * 100 ST
Catalog # NEOL2-1009
Supplier:  NEOLAB
Mikrogefäße 0,3ml, konisch mit Standring, Höhe 31,8mm, Kleinvolumige Mikroprobengefäße aus Polypropylen, geeignet für die HPLC und GC Probengeber. Verwendbar für die meisten Standard-Autosampler wie Spark Holland, Promis, Marathon, Midas und Triathl 1 * 100 ST
Catalog # NEOL2-1009
Supplier:  NEOLAB
Frequently Bought Together