ContactUsLinkComponent
MultiRAE Lite Co/NO/NO/O2/PID 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: CO: elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor, Messb 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A20245E020
Supplier:  RAE SYSTEMS
MultiRAE Lite Co/NO/NO/O2/PID 5-Gas-Detektor als Pumpengerät, Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: CO: elektrochemischer Kohlenmonoxid-Sensor, Messb 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3A20245E020
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together