Kapazitive Näherungsschalter KD 080 WS Kunststoffgehäuse DM 80 mm Nennschaltabstand sn [mm] 55 nicht bündig Einstellbereich 1...70 Betriebsspannung [V] 20...250 AC Schaltstrom 400 Kurzschlussschutz 3000 mA/10 ms Überstromauslösung [mA] - Verpolungssc 1 * 1 ST
Catalog # EGEEP40021
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together