ContactUsLinkComponent
Strömungswächter ST 10780 Erfassungsbereich: Flüssigkeiten: 1...300cm/s Gase: 1...40 m/s Medientemperatur: Flüssigkeiten: +10...+160°C Gase: +10...+135°C Temperaturgradient: Flüssigkeiten: 250°C/min Gase: 20°C/min Bereitschaftszeit: 5...20 s Einschal 1 * 1 ST
Catalog # EGEES10780
Strömungswächter ST 10780 Erfassungsbereich: Flüssigkeiten: 1...300cm/s Gase: 1...40 m/s Medientemperatur: Flüssigkeiten: +10...+160°C Gase: +10...+135°C Temperaturgradient: Flüssigkeiten: 250°C/min Gase: 20°C/min Bereitschaftszeit: 5...20 s Einschal 1 * 1 ST
Catalog # EGEES10780
Frequently Bought Together