CELLOMETER VISION 5X inkl. PC, ohne Fluoreszenzmodule Mikroskop-basierter, automatischer Zellzähler mit 5-facher optischer Vergrößerung. Zusätzlich zum Hellfeldkanal kann das System mit bis zu zwei Fluoreszenzmodulen ausgestattet werden. Die Fluoresz 1 * 1 ST
Catalog # NEXC91-CMV05-D
Supplier: NEXCELOM BIOSCIENCE
Frequently Bought Together