ContactUsLinkComponent
ADT-Transmitter, brennbare Gase (Pellistor Sensor), 24V, (0)-4-20mA, 0(2)-10V, Kunststoffgehäuse 94*130*57mm IP65, Messbereich:0-100% UEG, Methan, Poti-Kalibrierung (!!!NUR in Kombination mit BUS-Modus --> +Tool-Adressierung!!! ), Ausgang: Analog ( 1 * 1 ST
Catalog # SNSTADT233400A0000
ADT-Transmitter, brennbare Gase (Pellistor Sensor), 24V, (0)-4-20mA, 0(2)-10V, Kunststoffgehäuse 94*130*57mm IP65, Messbereich:0-100% UEG, Methan, Poti-Kalibrierung (!!!NUR in Kombination mit BUS-Modus --> +Tool-Adressierung!!! ), Ausgang: Analog ( 1 * 1 ST
Catalog # SNSTADT233400A0000
Frequently Bought Together