ContactUsLinkComponent
4Gas-Detektor Pumpengerät UEG/O2/SO2/CL2 Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: UEG/LEL: NDIR-Sensor, Messbereich: 0-100%UEG/LEL O2: elektrochemischer 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B40036E020
Supplier:  RAE SYSTEMS
4Gas-Detektor Pumpengerät UEG/O2/SO2/CL2 Größe: 193 x 96,5 x 66 mm Gewicht: ca. 880 g Temperaturbereich: -20…+50°C Relative Luftfeuchte: 10…95% rF (nicht kondensierend) Sensoren: UEG/LEL: NDIR-Sensor, Messbereich: 0-100%UEG/LEL O2: elektrochemischer 1 * 1 ST
Catalog # RAESMAA3B40036E020
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together