ContactUsLinkComponent
Test- und Kalibrierstation f GA Extreme QRAE3 Diffusionsgerät, CO/SO2, Akku, Ladestation Abmessung: 145 x 82 x 42 mm Gewicht: 410 g mit Li-Ionen-Akku und Clip CO: elektrochemischer Kohlenmonoxid- Sensor, Messbereich: 0-500ppm H2S: elektrochemischer S 1 * 1 ST
Catalog # RAESM021-22102-011
Supplier:  RAE SYSTEMS
Test- und Kalibrierstation f GA Extreme QRAE3 Diffusionsgerät, CO/SO2, Akku, Ladestation Abmessung: 145 x 82 x 42 mm Gewicht: 410 g mit Li-Ionen-Akku und Clip CO: elektrochemischer Kohlenmonoxid- Sensor, Messbereich: 0-500ppm H2S: elektrochemischer S 1 * 1 ST
Catalog # RAESM021-22102-011
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together