ContactUsLinkComponent
Strömungssensor SNS 450-A4-GSP-S Betriebsspannung [V] 24DC +/-20% Stromaufnahme [mA] <100 Schaltspannung max.[V] - Schaltstrom [mA] 0,4 Schaltleitung max. - Umgebungstemperatur [°C] -20...70 Mediumtemperatur [°C] -20...+80 Temperaturgradient [K/min] 1 * 1 ST
  EGEEP11360
Strömungssensor SNS 450-A4-GSP-S Betriebsspannung [V] 24DC +/-20% Stromaufnahme [mA] <100 Schaltspannung max.[V] - Schaltstrom [mA] 0,4 Schaltleitung max. - Umgebungstemperatur [°C] -20...70 Mediumtemperatur [°C] -20...+80 Temperaturgradient [K/min] 1 * 1 ST
  EGEEP11360
Frequently Bought Together