NORADRENALINE IMPURITY E 1 * 10 mg
Catalog # EDQMY0000682
Supplier: EDQM
Frequently Bought Together
Spiromesifen certified 1 * 0,1 g
Supplier: EHRENSTORFER
Carfentrazone-ethyl certified 1 * 10 mg
Supplier: EHRENSTORFER
4-Chloro-o-toluidine
Supplier: EHRENSTORFER
3,6-Dichloropicolinic acid
Supplier: EHRENSTORFER
Saflufenacil-N-desmethyl-urea 1 * 10 mg
Supplier: EHRENSTORFER
Desosaminylazithromycin, Reference Standard
Supplier: USP
Albendazole certified 1 * 0,1 g
Supplier: EHRENSTORFER
1-Bromo-2-chloroethane
Supplier: EHRENSTORFER
3,4,5-Trimethacarb 10 ng/µl 1 * 10 mL
Supplier: EHRENSTORFER
Pemetrexed, Pharmaceutical Analytical Impurities
Supplier: USP
LINEZOLID RELATED COMPOUND D 1 * 50 mg
Supplier: Merck
Parsol 340 certified 1 * 0,25 g
Supplier: EHRENSTORFER