ContactUsLinkComponent
QRAE3 Diffusionsgerät O2/UEG/CO/H2S, Akku, Ladestation 4-Gas-Warngerät als Diffusionsausführung für O2/UEG/H2S/CO Abmessung: 140 x 82 x 42 mm Gewicht: 365 g mit Li-Ionen-Akku und Clip O2: Flüssig-Elektrolyt Sauerstoff- Sensor, Messbereich: 0-30% UEG: 1 * 1 ST
Catalog # RAESM020-22111-111
Supplier:  RAE SYSTEMS
QRAE3 Diffusionsgerät O2/UEG/CO/H2S, Akku, Ladestation 4-Gas-Warngerät als Diffusionsausführung für O2/UEG/H2S/CO Abmessung: 140 x 82 x 42 mm Gewicht: 365 g mit Li-Ionen-Akku und Clip O2: Flüssig-Elektrolyt Sauerstoff- Sensor, Messbereich: 0-30% UEG: 1 * 1 ST
Catalog # RAESM020-22111-111
Supplier:  RAE SYSTEMS
Frequently Bought Together