ContactUsLinkComponent
DGC-05-XS analog Digital-Gas-Controller-05, RS 485 / DGC05, ohne Connector/Repeater Modul (Analog), 0 x Erweiterungsmodul, 5 x Alarm Relais, 4 x Analog Input, 2 x Analog Output, 4 x Digital Input, max. 16 PolyGard Transmitter, Netzteil 4.5A, ohne Net 1 * 1 ST
Catalog # SNSTDGC05161001000
DGC-05-XS analog Digital-Gas-Controller-05, RS 485 / DGC05, ohne Connector/Repeater Modul (Analog), 0 x Erweiterungsmodul, 5 x Alarm Relais, 4 x Analog Input, 2 x Analog Output, 4 x Digital Input, max. 16 PolyGard Transmitter, Netzteil 4.5A, ohne Net 1 * 1 ST
Catalog # SNSTDGC05161001000
Frequently Bought Together