Strömungswächter S10456 SN 450, DC 24 V, PNP-Ausgang, G 1/2 Gewinde, L= 48 mm,2 unabhängige Schaltpunkte Erfassungsbereich [cm/s] Wasser 1...150/ Öl 3...300 Sensorlänge L [mm] 48 Betriebsspannung [V] 24 DC */- 20% Stromaufnahme [mA] 100 Schaltstrom [ 1 * 1 ST
Catalog # EGEES10456
Supplier: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together